Learn More
Binder™ Serie MKF Wechselklimaschränke
Ein BINDER Umwelt-Simulationsschrank der Serie MKF eignet sich ideal für jeden Kältetest bzw. Wärmetest nach den gängigen Temperatur- und Klimaprüfstandards gemäß der DIN- und IEC-Normen. Der hohe Bedienkomfort und die umfangreiche Serienausstattung sorgen für das gewisse Etwas im Handling.
25610.73 CHF - 43146.94 CHF
Spezifikation
Display TFT Touch
Häufigkeit 50 Hz
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +180°C
Spannung 400 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Modell. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Modell. Preis Menge & Verfügbarkeit  
15933042 Unterlagen ansehen Binder™
9020-0207
115 L MKF115-400V 25610.73 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
15943042 Unterlagen ansehen Binder™
9020-0208
228 L MKF240-400V 33063.62 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
15953042 Unterlagen ansehen Binder™
9020-0210
734 L MKF720-400V 43146.94 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -40 °C bis 180 °C
  • Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.
  • Integrierter Wasservorratsbehälter 20 L
  • 4 potenzialfreie Schaltkontakte
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
  • Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung
  • Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
  • Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Durchführung mit Silikonstopfen 50 mm, links
  • Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • 4 Rollen (2 mit Feststellbremse)
  • Computer-Schnittstelle: Ethernet
  • Steckdose 230 V am seitlichen Bedienelement rechts
  • Einstellbare Rampenfunktion
  • Integrierter Linienschreiber
  • Echtzeituhr
  • Türheizung
  • Alarmmeldung bei Wassermangel im Frischwasserkanister
  • 1 Einschubgitter aus Edelstahl
  • Schlauchplatzsicherung, inkl. Wasserzu- und ableitung bis 1m Höhe
  • Innenraum aus Edelstahl
  • FCKW-freies Kältemittel R-404A
  • Kühlung durch Kompressionskältemaschine
Spezifikation
Spezifikation
TFT Touch
50 Hz
-40°C to +180°C
400 V