Learn More
Ansell TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701 Sterile Class 100/ISO 5 Neoprene Gloves
Artikelnummer. 17873642 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
10 Paare
50 Paare
Artikelnummer. 17873642
Marke: Ansell 342201080
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sterile neoprene gloves are ideal for use in Class 100/ISO 5 cleanroom environments for applications such as filling and labeling.
  • ASTM D6978, Class 100 (ISO 5) certified
  • Sterile glove suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5)/Grade A Clean Room environments
  • Ideal glove for workers in aseptic environments who are concerned about allergy risks
  • Proprietary material formation is free of latex proteins and accelerators that can cause skin irritation and Type I or Type IV allergic reactions
  • Ansell SUREFIT™ Technology helps prevent cuff roll down
  • High puncture resistance, durability, and chemical splash protection
  • For use in sample taking and processing, blending and compounding solids and liquids, and aseptic filling and labeling
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, 21 CFR 820 Quality System Regulations, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2015
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, AS/NZS 4179, UKCA 0321
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 0.65
Farbe Green
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 7,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Neoprene
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7 mil
Dicke (metrisch) 0.18 mm
Modell TouchNTuff-73701
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 29.5 cm