Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-263 Serie Blaue Einweg-Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. p-7113244 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15614756
Marke: Ansell™ 93263110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweghandschuhe aus 100 % Nitril. Blaue Ansell Edmont TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril der Serie 93-263 besitzen eine texturierte Oberfläche, sind leicht und widerstandsfähig.
  • Einweghandschuhe
  • Nitrilformulierung für geringe Ermüdung der Hände
  • Einfaches Anziehen
  • Texturierte Oberfläche, leicht und widerstandsfähig
  • Gute Durchstichfestigkeit
  • Flexibel und bequem für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
  • Rollrand für einfaches Anziehen und gute Reißfestigkeit
  • Beidseitig tragbar
Anwendungen:
  • Handhabung von Chemikalien
  • Glasherstellung
  • Handhabung von Zytostatika
  • Handhabung von komplexen Teilen
  • Laboranalysen
  • Leichte Montage von ölbeschichteten Teilen
  • Einfache Montagearbeiten
  • Lackier- und Spritzbetriebe
  • Pharmazeutika
  • Druckindustrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Anwendungen Industrial
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Latex Free Yes
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 10,5/11
Dicke (metrisch) 0,17mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Verpackungsart 50 Handschuhe pro Polybeutel, 10 Polybeutel pro Versandkarton
Serie 93-263
Länge (metrisch) 355 mm