Learn More
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Serie Blaue Einweg-Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 15511265 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15511265
Marke: Ansell 93163070_cleaned
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell Edmont™ TouchNTuff™ Serie 93-163 Die blauen Einweghandschuhe aus Nitril sind flexibel und bequem und bieten eine bessere Fingerfertigkeit.
  • Einweghandschuhe
  • Nitrilformulierung für geringe Ermüdung der Hände
  • Einfaches Anziehen
  • Texturierte Oberfläche, leicht und widerstandsfähig
  • Gute Durchstichfestigkeit
  • Flexibel und bequem für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
  • Rollrand für einfaches Anziehen und gute Reißfestigkeit
  • Beidseitig tragbar
Anwendungen:
  • Handhabung von Chemikalien
  • Glasherstellung
  • Handhabung von Zytostatika
  • Handhabung von komplexen Teilen
  • Laboranalysen
  • Leichte Montage von ölbeschichteten Teilen
  • Einfache Montagearbeiten
  • Lackier- und Spritzbetriebe
  • Pharmazeutika
  • Druckindustrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Texturiert
Latex Free Yes
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 6,5/7
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 0,17 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Verpackungsart 50 Handschuhe in einer Box, 10 Boxen in einem Karton
Serie 93-163
Länge (metrisch) 355 mm