Learn More
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Disposable Nitrile Glove with Extra Long Cuff
Artikelnummer. 17949241 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 17949241
Marke: Ansell 93163100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Extra long cuff provides cross contamination and forearm protection. Soft, durable nitrile material ensures broad chemical splash protection.
  • Ambidextrous glove with good resistance to perforation
  • Nitrile formulation of the glove helps to reduce hand fatigue
  • Flexibility and comfort allowing excellent dexterity
  • Bonded finish, rolled cuff for easy donning and tear resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ASTM D412|ASTM D6319|ASTM D6124|Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Chlorinated No
Anwendungen Industriell, Laboratory
Farbe Blue
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe Extragroß
Dicke (angloamerikanisch) 6,7 mil
Dicke (metrisch) 0.17 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Grip Design Textured
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 355 mm