Learn More
Ansell TouchNTuff™ 92-500 PPE Gloves
Artikelnummer. 17747154 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17747154 7 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17747154 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 92500070
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Powdered gloves offering proven protection against hazardous chemical splashes.
  • Superior protection: Made with TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, these gloves effectively safeguard hands from exposure to harmful chemicals
  • Improved comfort: Soft nitrile materials enhances comfort during extended wear
  • Robust durability: Strong proprietary formulation prevents tearing during heavy-duty works
  • Powdered design: TouchNTuff™ 92-500 PPE gloves are powdered for moisture absorption and easy donning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Anwendungen Industrial
Farbe Green
Finger Thickness (English) 5.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 4.3 mil
Dicke (metrisch) 0.11 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.