Learn More
Ansell TouchNTuff™ 73-300 Clean Neoprene Disposable Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
Packungsgröße:
200 Paare
Beschreibung
- Compatible with Class 100 (ISO 5) / Grade A Cleanroom Environments
- Thin design for tactile sensitivity
- Broad chemical splash resistance
- Prevents Type I and Type IV allergies
- Ideal for double donning
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, D6978 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Cream |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Finger Thickness (English) | 4.3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Mehr anzeigen |