Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Handschuhe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15965021 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7,5
8
8,5
Packungsgröße:
200 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15965021 7,5 200 Paare
15945021 6 200 Paare
15955021 6,5 200 Paare
15975021 8 200 Paare
15985021 8,5 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15965021 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 73300075
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ansell™ TouchNTuff™ Der 73-300 ist ein dünner Neoprenhandschuh, der eine erhöhte Tastsensibilität bietet und Schutz vor Chemikalienspritzern gegen eine breite Palette von Chemikalien gewährleistet.
  • Kompatibel mit Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)/Klasse A
  • Dünne Ausführung für hervorragende Tastempfindlichkeit
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalienspritzer
  • Verhindert Typ I- und Typ IV-Allergien
  • Der Manschettenstil ist mit SureFit™ Technologie eingesäumt
  • Lochfreiheit 0.65 AQL
  • Verlängerte Manschette
  • Doppelhandschuh empfohlen
  • Die Oberfläche des inneren Handschuhs ist beschichtet
  • Anatomisch mit gebogenen Fingern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-gekennzeichnet CE0493
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Ja
Beschreibung Glatte Außenfläche der Handschuhe
Anwendungen Labor
Farbe Creme
Latex Free Nein
Material Neopren
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe 7,5
Dicke (angloamerikanisch) 0,15 mil
Dicke (metrisch) 0,10 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verpackungsart Polybeutel
Menge 20 Paare
Stulpenlänge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Stulpenlänge (metrisch) 295 mm