Beschreibung
- Außergewöhnliche Passform und Gefühl: Aus hochwertigem elastischem Latex gefertigt, TouchNTuff™ bieten 69-318 Handschuhe überlegenen Komfort
- Erhöhte Sensibilität: Das dünne Design bietet im Vergleich zu Standard-Latexhandschuhen eine ausgezeichnete Taktilität
- Sichere Handhabung: Texturierte Finger für einfachen Umgang mit kleinen Gegenständen und empfindlichen Instrumenten
- Einhaltung von Lebensmittelhandhabung: Diese Handschuhe sind Lebensmittelhandhabungskonform und daher für eine Vielzahl von Lebensmittelanwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrie, Labor |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Finger Thickness (English) | 5.5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Latex Free | Nein |
| Material | Naturlatex |
| Palm Thickness (English) | 4.7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Mehr anzeigen |