Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 69-210 Serie Latexhandschuhe aus Naturgummi
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
Beskrivelse
- Kombiniert Sicherheit und Komfort für vorsichtige Handhabung.
- Beidhändig tragbar, Handschuh passt auf beide Hände
- Praktisch und wirtschaftlich: Bestände können auf ein Minimum reduziert werden
- Flexibel und bequem zu tragen: kühler als Vinyl, mit überlegener Fingerflexibilität und Griffigkeit
- Erhältlich in gepuderter (69-210) und nicht gepuderter (69-318) Ausführung
Tekniske data
Tekniske data
| Farbe | Natural |
| Latex Free | Nein |
| Material | Rubber Latex |
| Gepudert | Gepudert |
| Größe | Small |
| Dicke (metrisch) | 0,1 mm |
| Menge | 100/box |
| Serie | 69-210 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion