Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 69-210 Serie Latexhandschuhe aus Naturgummi
Artikelnummer. 15316967 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15316967
Marke: Ansell™ 69210100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gepudert für leichteres Anziehen und Feuchtigkeitsabsorption. Ansell Edmont™ TouchNTuff™ Latexhandschuhe aus Naturkautschuk der Serie 69-210 sorgen für eine überragende taktile Empfindlichkeit für empfindliche Aufgaben
  • Kombiniert Sicherheit und Komfort für vorsichtige Handhabung.
  • Beidhändig tragbar, Handschuh passt auf beide Hände
  • Praktisch und wirtschaftlich: Bestände können auf ein Minimum reduziert werden
  • Flexibel und bequem zu tragen: kühler als Vinyl, mit überlegener Fingerflexibilität und Griffigkeit
  • Erhältlich in gepuderter (69-210) und nicht gepuderter  (69-318) Ausführung