Learn More
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Chemikalienbeständige Einweghandschuhe aus Nitril
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
Weiche Nitril-Einweghandschuhe bieten hohen Komfort und Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien.
- Made from 100% nitrile
- Resistant to nuisance punctures, nicks, cuts and abrasions
- Comfortable thin mil construction
- Rolled cuffs for easy donning and doffing
- Chemical resistant
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Green |
| Finger Thickness (English) | 5.5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 4.92 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.125 mm |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | X-Small |
| Mehr anzeigen |