Learn More
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX Eisen 100, 6 x 95 mm, incl. Reagenzien (VE=100Stck.)
Marke: Macherey-Nagel™ 91344
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
Bestellinformation
Graduierungen
Spezifikation
Teststreifen in Halbqualität | |
0 bis 100 mg/l | |
Teststreifen für Gesamteisen 100 |
Schnelle und einfache Bestimmung des Gesamteisens | |
100/Packung |