Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Komplett eintauchendes Thermometer
Artikelnummer. 15342941 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-100 °C bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
15342941 -100 °C bis +50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15342941 Lieferant Bel-Art™ Scienceware™ Lieferanten-Nr. B607601400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Spezifikation
Art der Immersion Gesamt
Länge (metrisch) 300 mm
Produkttyp Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (metrisch) -100 °C
Temperaturbereich (metrisch) -100 °C bis +50 °C
Unterteilung 1 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • THERMOMETER, -100/50C, 1DIV, TOTAL, 300MM
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene