Learn More
Standards für die Gesamtzahl der Basisnummern
Artikelnummer. 11995144
Click to view available options
Konzentration:
15.10 mg KOH/g
30,17 mg KOH/g)
40.51 mg KOH/g
6.05 mg KOH/g
70.24 mg KOH/g
9.93 mg KOH/g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11995144
Marke: Paragon Scientific TBN6
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die ISO17025- und ISO17034-Basezahl-Standards (BN) von Paragon Scientific wurden speziell für die Verifizierung von Analysegeräten entwickelt, die zur Bestimmung der Basenzahl mittels potentiometrischer Titration verwendet werden.
Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen ASTM D2896/IP 276 zertifiziert. Die Herstellung und Zertifizierung erfolgt in strikter Übereinstimmung mit den beiden UKAS-Akkreditierungen von Paragon Scientific nach ISO17025 und ISO17034. Mit dieser doppelten Akkreditierung stellen wir ein Höchstmaß an Konformität sicher und ermöglichen weltweit glaubwürdige, zertifizierte Daten.
  • Basenzahl (BN) geprüft und zertifiziert gemäß ASTM D664/IP 177
  • Streng zertifiziert gemäß ISO 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
  • Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
  • Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
  • Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
  • Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
  • Hergestellt in Großbritannien
  • 24 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Konzentration 6.05 mg KOH/g
Menge 50 g
Nennwerte angegeben