Learn More
Standard für Gesamtbasenzahl, ASTM D2896 (Nennwert: 0,99 mg KOH/g), 1 x 125g, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 x 125 g
Packungsgröße:
125 Gramm
Beschreibung
- Basenzahl (TBN) geprüft und zertifiziert gemäß ASTM D2896/IP 276
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
- Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
- Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
- Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
- Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
- Hergestellt in Großbritannien
- 24 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 x 125 g |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.