Learn More
Tosylmethylisocyanid, TRC
Artikelnummer. 30451445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451445 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451445 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT66750050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tosylmethyl Isocyanide
CAS 36635-61-7
Summenformel C9H9NO2S
Menge 50 g
Synonym 1-[(Isocyanomethyl)sulfonyl]-4-methylbenzene, (4-Methylphenylsulfonyl)methyl Isocyanide, (p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, 4-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, 4-Tolylsulfonylmethyl Isocyanide, Isocyanomethyl p-Tolyl Sulfone, NSC 631633, TOSMIC, p-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, p-Toluenesulfonylmethylisonitrile, p-Tosylmethyl Isocyanide, p-Tosylmethyl Isonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
IUPAC-Name 1-(Isocyanomethylsulfonyl)-4-Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 195.24
Formelmasse 195.0354