missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Tosyl-d7)-Urethan, TRC

Artikelnummer. 30452209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452209 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30452209 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT68690310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (Tosyl-d7)urethane
Summenformel C10 D7 H6 N O4 S
Menge 10 mg
Synonym Ethyl (p-Toluenesulfonyl-d7)carbamate, Ethyl (p-Tolylsulfonyl-d7)carbamate, Ethyl N-(4-Methylbenzenesulfonyl-d7)carbamate, Ethyl N-(Tosyl-d7)carbamate, Ethyl p-(Tosyl-d7)carbamate, N-(Tosyl-d7)urethane, [(4-Methylphenyl-d7)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, (p-(Tosyl-d7)sulfonyl)carbamic Acid Ethyl Ester, N-[(4-Methylphenyl-d7)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO4S/c1-3-15-10(12)11-16(13,14)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i2D3,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)NC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl]sulfonylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 250.323
Formelmasse 250.1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.