Learn More
Tork Virgin Fibre Wiping Paper Plus
Artikelnummer. 10348754 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
160 m x 245 mm
255 m x 235 mm
Packungsgröße:
2 Rollen
6 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10348754 160 m x 245 mm 6 Rollen
10155624 255 m x 235 mm 2 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348754 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 101250
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier Plus
Länge (metrisch) 160  mm
Breite (metrisch) 245 mm
Material Frischfaser
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 160 m x 245 mm
Format Zentral-Entnahmerolle
Zur Verwendung mit (Geräte) Tork Innenabrollspender, Tork Innenabrollspender im Starterpaket, Tork Innenabrollspender aus Metall
Verpackungsmenge 6 Rolle
Lage 2-lagig