Beschreibung
- Suit tough environments and tight spaces with robust dispenser and small footprint
- Save staff time with simple to use one-handed operation
- Minimise cross-contamination with free flow dispensing allowing users to take as much as needed
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mini Centrefeed Dispenser |
| Farbe | White, Blue |
| Länge (angloamerikanisch) | 7.047 in. |
| Länge (metrisch) | 179 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 8.031 in. |
| Breite (metrisch) | 204 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 13.6 in. |
| Höhe (metrisch) | 347 mm |
| Aufnahmevermögen | Wipes |
| Material | ABS |
| Mehr anzeigen |