Spezifikation
| Produkttyp | Handtuch |
| Länge (metrisch) | 150 m |
| Breite (metrisch) | 210 mm |
| Material | Frischfaser |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 14001 und EMAS |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 150 m x 210 mm |
| Format | Rolle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tork Zubehör-Einbaueinheit für H1/B1 |
| Verpackungsmenge | 6 Rolle |
| Mehr anzeigen |