Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch |
| Länge (metrisch) | 380 m |
| Breite (metrisch) | 428 mm |
| Material | Cellulose, Polypropylen, Polyester |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, ISO 14001 und EMAS |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Abmessungen (L x B) | 380 m x 428 mm |
| Format | Rolle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tork Zubehör-Müllbeutelhalter Tork Bodenständer Tork Mobiler Performance-Bodenständer, weiß Tork Wandständer |
| Mehr anzeigen |