Learn More
Tork Reinigungstuch aus Cellulose-Polypropylen-Polyester
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15233577 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15233577 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15233577 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 510137
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (metrisch) 152 m
Breite (metrisch) 320 mm
Material Cellulose, Polypropylen, Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, ISO 14001 und EMAS
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 152 m x 320 mm
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Geräte) Tork Zubehör-Müllbeutelhalter Tork Bodenständer Tork Mobiler Performance-Bodenständer, weiß Tork Wandständer
Lage 1-ply