Learn More
Tork Tork Matic™ Papierhandtuchrollen H1, Advanced-Qualtät, 6 Rollen mit je
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10450075 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
Packungsgröße:
6 Rollen
Artikelnummer. 10450075
Marke: Tork 290068
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tork Matic™ Papierhandtuchrollen H1
  • Sorgen Sie für maximale Hygiene in der Küche und Lebensmittelverarbeitung mit rückverfolgbaren blauen Papierhandtüchern
  • Verringern Sie den Abfall und erhöhen Sie die Hygiene mit unserem kompatiblen System zur Einzeltuchausgabe
  • Mit diesen weichen und reißfesten Papierhandtüchern kann man sich die Hände ganz bequem abtrocknen
  • Reduzieren Sie Ihre Umweltbelastung – diese Tork Papierhandtücher sind mit dem EU Ecolabel zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hand Towel Roll
Länge (angloamerikanisch) 164.04 yd.
Länge (metrisch) 150 m
Breite (angloamerikanisch) 8.27 in.
Breite (metrisch) 21 cm
Material Paper
Zertifizierung/Konformität EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Blau
Verpackungsmenge 6/Cs.
Lage 2-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001