Learn More
Emma Safety Footwear Torino Safety Shoes
Click to view available options
Größe:
40
41
46
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Turin |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
| Material | Leder |
| Größe | 41 |
| Zehenmaterial | Stahl |