Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Low Melting Point Agarose Promotion
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Top Vision Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt ist hochgereinigte Agarose mit einer niedrigen Schmelztemperatur, die durch strenge Qualitätskontrollverfahren zertifiziert ist. Es wird für enzymatische Prozessexperimente im Gel und für die Rückgewinnung von Nukleinsäuren aus Gelen mit Agarase (#EO0461) verwendet.
Überblick
- Optimale Konzentration ist 0,7 bis 2 % in allen üblichen Puffersystemen
- GQ-zertifiziert (genetische Qualität), wodurch sichergestellt wird, dass die aus präparativen Gelen gewonnenen Nukleinsäuren für nachfolgende Anwendungen (enzymatische Reaktionen usw.) eingesetzt werden können
- Geringe DNA/RNA-Bindung
- Ausgezeichnete Geltransparenz
- DNase- und RNase-frei
- Geeignet für RNA-Analysen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Agarose |
| Menge | 25 g |