Learn More
Topotecanhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456308 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456308 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT542500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Topotecan Hydrochloride
CAS 119413-54-6
Summenformel C23 H23 N3 O5 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym (4S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione Hydrochloride (1:1), 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione','10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-','monohydrochloride','(4S)- (9CI), 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione','10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-','monohydrochloride','(S)-, (S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[l,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione monohydrochloride, Hycamtin, NSC 609669, Nogitecan hydrochloride, SKF 104864A, SKFS 104864A, Topotecan chlorohydrate, Topotecan hydrochloride, Xinze
InChI-Formel InChI=1S/C23H23N3O5.ClH/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20;/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3;1H/t23-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(CN(C)C)c(O)ccc5nc34)C2=O
IUPAC-Name (19S)-8-[(Dimethylamino)methyl]-19-ethyl-7,19-dihydroxy-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4(9),5,7,10,15(20)-heptaen-14,18-dion;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 457.91
Formelmasse 457.1404