Learn More
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit, with One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R Chemically Competent E. coli Cells
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
20 Reaktionen
Beschreibung
Includes
Box 1:
- pCR XL-2-TOPO Vektor
- Salzlösung
- T3 Primer
- T7 Primer
- XL Control PCR-Matrize
- XL Control PCR-Primer
- Platinum SuperFi Green PCR-Mastermix
- SuperFi GC Enhancer
- Nukleasefreies Wasser
Box 2:
- Gel-Lösungspuffer (L3)
- Bindungspuffer (B2)
- Waschpuffer (W1)
- Elutionspuffer (E1)
- PureLink Spin-Reinigungsäulen (in Waschröhrchen)
- PureLink Rückgewinnungs-/Elutionsröhrchen
Box 3:
- One Shot OmniMAX 2 T1R chemisch kompetentes E. coli
- S.O.C. Mittel
- pUC 19 Kontroll-DNA
Das Kit verwendet den linearisierten und Topoisomerase 1-aktivierten pCR™-XL-2-TOPO™-Vektor, der mit dem Klonieren von stumpfendigen PCR-Fragmenten kompatibel ist. Die Amplifikation langer PCR-Fragmente wird durch den Platinum™ SuperFi™ Green PCR Master Mix ermöglicht, der im Kit enthalten ist. Die Topoisomerase I–Aktivierung des Vektors ermöglicht die Ligation von PCR-Produkten in nur 5 Minuten auf Ihrem Labortisch, was zu einer hohen Klonierungseffizienz führt (bis zu 90 % positive Rekombinanten bei 10-kb-Fragmenten).
Der pCR-XL-2-TOPO-Vektor enthält:
Das TOPO XL-2 Gesamt-PCR Klonierungs-Kit enthält:
Der pCR-XL-2-TOPO-Vektor enthält:
- ccdB-Gen für Positivselektion
- EcoR I-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Einsätzen
- Ampicillin- und Kanamycin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
- T7 Promoter-/Primerstelle zur In-vitro-RNA-Transkription und Sequenzierung
- T7, T3 und M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
Das TOPO XL-2 Gesamt-PCR Klonierungs-Kit enthält:
- TOPO XL-2 PCR Klonierungs-Kits mit dem pCR-XL-2-TOPO-Vektor
- Platinum SuperFi Grün PCR Master Mix — mit einer Proofreading-DNA-Polymerase (> 100x-Genauigkeit im Vergleich zu Taq) mit hoher Prozessivität und einem Dichtegradienten zur Erzeugung präziser, langer PCR-Amplikons, die zur Gelextraktion direkt auf ein Agarose-Gel geladen werden können
- Das PureLink™ Quick Gel Extraktions- und PCR Aufreinigungs-Kombi-Kit — zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen oder zur direkten PCR-Aufreinigung mit einer Silika-basierten Spin-Kartusche in weniger als 30 Minuten
- One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R chemisch kompetente E. coli-Zellen — verbessern die chemisch kompetente Zelllinie und sind perfekt für den Einsatz in allen Klonierungsanwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterien- oder Hefenstamm | OmniMAX2 |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR) |
| Zelltyp | Chemisch kompetente E. coli |
| Klonierungsmethode | Zero Blunt TOPO |
| Inhalt und Lagerung | Box 1: Bei –5 bis -30 °C lagern. • pCR XL-2-TOPO Vektor • Salzlösung • T3 Primer • T7 Primer • XL Kontroll-PCR-Template • XL Kontroll-PCR-Primer • Platinum SuperFi Green PCR-Mastermix • SuperFi GC-Verstärker • nukleasefreies Wasser Packung 2: Bei Raumtemperatur lagern. • Gellösungspuffer (L3) • Bindungspuffer (B2) • Waschpuffer (W1) • Elutionspuffer (E1) • PureLink Spin-Säulen für die Aufreinigung (in Waschröhrchen) • PureLink Rückgewinnungs-/Elutionsröhrchen Packung 3: • One Shot OmniMAX 2 T1R chemisch kompetente E. coli • S.O.C.- Medium • pUC19-Kontroll-DNA Kompetente Zellen und pUC19 bei -65 bis -85 °C lagern. |
| Format | Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR Cloning |
| Anzahl Reaktionen | 20 Reaktionen |
| Produktlinie | TOPO |
| Produkttyp | Klonierungskit |
| Mehr anzeigen |