Learn More
Topiramat 1,0 mg/ml in Acetonitril, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Topiramate |
| CAS | 97240-79-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Topiramate |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C12 H21 N O8 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Topiramate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, TPM, Topamac, Topamax, Topimax, Topina, Topomax, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose 1-sulfamate, 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose sulfamate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1 |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1 |
| Show More |