Learn More
Top loading kit for Density Determination Scout (n
Für die Verwendung mit tragbaren Präzisionswaagen der Scout STX- und SKX-Serie.
Marke: Ohaus 30269020
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Ermöglicht eine sichere Lagerung der Waage, wenn sie nicht verwendet wird.Balance, Dichte, Feststoffe, Flüssigkeit
Spezifikation
Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX) | |
Kits zur Bestimmung der Dichte |