Learn More
BINDER™ Durchführung oben (80 bis 125 mm)
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz an der Oberseite
- Inklusive Silikonstopfen
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 100 mm, oben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern BF 56, BF 115, BF 260, BF 400, BF 720 |
| Material | Steel |
| Typ | Kabeldurchführung |
| Enthält | Silikonstopfen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 100 mm |