Learn More
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Material:
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz an der Oberseite
- Inklusive Silikonstopfen
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Durchführung mit Silikonstopfen - 80 mm, oben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie MK |
| Material | Stahl |
| Typ | Kabeldurchführung |
| Enthält | Silikonstopfen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 80 mm |