Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Artikelnummer. 15724942 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern Serie BD
BINDER Kammern Serie KT
Durchmesser (metrisch):
10 mm
50mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15724942
Marke: BINDER™ 80121161
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchführung mit Silikonstopfen - 50 mm, oben
  • Für den Einsatz an der Oberseite
  • Inklusive Silikonstopfen
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Beschreibung Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 50 mm, oben
Typ Durchführung Silikon 50mm oben
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern Serie KT
Enthält Silikonstopfen
Anschlüsse Top Position
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Durchmesser (metrisch) 50mm