Learn More
BINDER™ Durchführung oben (10 bis 50 mm)
Artikelnummer. 16434209 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Material:
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16434209
Marke: BINDER™ 80121380
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: FD 23, FD 56, FD 115, FD 260, FD 720
  • Für den Einsatz an der Oberseite
  • Inklusive Silikonstopfen
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Beschreibung Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 50 mm, oben
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern Serie FD
Material Stahl
Typ Kabeldurchführung
Enthält Silikonstopfen
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm