Learn More
DWK Life Sciences N-51A Fläschchen aus Borosilikatglas mit Rand am Flaschenhals und Verschluss aus Polyethylen (nicht befestigt)
OPTICLEAR™ Fläschchen mit verstärktem Hals eignen sich hervorragend zur Verpackung von Arzneimitteln. In vielen verschiedenen Füllvolumen (4, 12 und 20 ml) in Packungen zu je 72 Stück erhältlich.
87.06 CHF - 670.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation | B |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Unten offener Stopfen |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15374768
|
DWK Life Sciences
60975L-3 |
21 mm | 12 ml | 50 mm | 3.2 dr. |
540.00 CHF
432 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15354768
|
DWK Life Sciences
60975L-1 |
15 mm | 4 ml | 45 mm | 1 dr. |
670.00 CHF
864 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12380170
|
DWK Life Sciences
60975L-3 |
21 mm | 12 ml | 50 mm | 3.2 dr. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
OPTICLEAR™ Fläschchen mit verstärktem Hals eignen sich hervorragend zur Verpackung von Arzneimitteln. In vielen verschiedenen Füllvolumen (4, 12 und 20 ml) in Packungen zu je 72 Stück erhältlich.
- Fassungsvermögen 4 ml/1 Dram: Höhe 45 mm, Außendurchmesser 15 mm, Kartons mit 864 Stück
- Fassungsvermögen 12 ml/3 Dram: Höhe 50 mm, Außendurchmesser 21 mm, Kartons mit 432 Stück
- Fassungsvermögen 20 ml/5 Dram: Höhe 55 mm, Außendurchmesser 27 mm, Kartons mit 216 Stück
Spezifikation
B | |
Borosilikatglas | |
Unten offener Stopfen |
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse B |