Learn More
Kartell™ Zungenspatel
Artikelnummer. 10284471
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10284471 190 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10284471 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0029300
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erreichen einer hohen mechanischen Beständigkeit. Kartell™ Federspanner sind perfekt für hohe mechanische Beständigkeit.
  • Hohe Beständigkeit
  • Autoklavierbar
  • 90°-Winkel
Spezifikation
Material PMMA (Plexiglas)
Länge (metrisch) 190 mm