Learn More
Tonalid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15990262 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg geliefert
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 15990262
Marke: Honeywell Fluka R1567100MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Glasflasche
CAS 21145-77-7
Dichte 0.960 g/cm3
Flammpunkt 100 °C
Physikalische Form Fest
Siedepunkt 326 °C
Industry Type AROMEN UND DUFTSTOFFE
Menge 100 mg geliefert
Güte Analysenstandard