Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toluidin blau O |
| CAS | 92-31-9 |
| Summenformel | C15H16ClN3S |
| MDL-Nummer | MFCD00011934 |
| Synonym | Grundblau 17, Blutenchlorid |
| InChI-Schlüssel | HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1 |
| IUPAC-Name | 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5λ⁴-phenothiazin-5-yliumchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 305.82 |
| PubChem CID | 7083 |
| Mehr anzeigen |