Learn More
Toluidin Blue O, Fisher BioReagents™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toluidine Blue O |
| CAS | 92-31-9 |
| Extinktionskoeffizient | 700g(-1) cm(-1) min. |
| Summenformel | C15H16ClN3S |
| MDL-Nummer | MFCD00011934 |
| Merck Index | 15, 9679 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| Identifizierung | Pass Test |
| InChI-Schlüssel | HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1 |
| Mehr anzeigen |