Learn More
Thermo Scientific Chemicals Toluidinblau O, zertifiziert, min. 65 % Farbstoffgehalt
Artikelnummer. p-7076637
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15437209
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66015.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-31-9
Summenformel C15H16ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 305.82
MDL-Nummer MFCD00011934
InChI-Schlüssel HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 17,C.I. 52040
PubChem CID 7083
IUPAC-Name (7-amino-8-methylphenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium; Chlorid
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluidine Blue O
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 1mg/ml
Formelmasse 305.83
Reinheit (%) ≥65% dye content
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver