Learn More
Toluene, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toluene |
| CAS Max. % | 100 |
| Menge | 20 L |
| Verpackung | Metal Can |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0.001% |
| Wasser | max. 0.03% |
| Siedepunkt | 111°C |
| Reinheit (%) | min. 99.5% |
| Güte | ACS |