Learn More
Toluol-2,6-diisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046001
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11353346
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12745.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 91-08-7 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
Toluene-2,6-diisocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Toluol-2,6-Diisocyanat wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkoholen, Aminen und Hitze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-08-7
Summenformel C9H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.159
MDL-Nummer MFCD00002010
InChI-Schlüssel RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisocyanatotoluene, toluene-2,6-diisocyanate, 2,6-toluene diisocyanate, 2-methyl-m-phenylene diisocyanate, 2,6-tdi, m-tolylene diisocyanate, meta-tolylene diisocyanate, toluene 2,6-diisocyanate, benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl, 2,6-diisocyanato-1-methylbenzene
PubChem CID 7040
ChEBI CHEBI:53557
IUPAC-Name 1,3-Diisocyanat-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC=C1N=C=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene-2,6-diisocyanate
Schmelzpunkt 13°C
Dichte 1.226
Siedepunkt 129°C to 133°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5708
Menge 1 g
UN-Nummer UN2078
Beilstein 2211546
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It hydrolyzes in water.
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 97%