Learn More
Tolfenaminsäure Mikromol™
Artikelnummer. 18082250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18082250 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18082250 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3395.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tolfenaminsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolfenamic acid
CAS 13710-19-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tolfenamic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H12 Cl N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure
InChI-Formel InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
SMILES Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O
IUPAC-Name 2-(3-Chlor-2-methylanilino)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 261.7
Menge 250 mg
Formelmasse 261,0557 g/mol