Learn More
Tolbutamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17950786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17950786 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17950786 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1089.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tolbutamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolbutamide
CAS 64-77-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tolbutamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H18 N2 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tolbutamide
InChI-Formel InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-Name 1-Butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 270.35
Menge 100 mg
Formelmasse 270,1038 g/mol