Learn More
Tolbutamid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310839 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310839 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17589900100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolbutamide
CAS 64-77-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tolbutamide
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C12 H18 N2 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tolbutamide
InChI-Formel InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-Name 1-Butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 270.35
Menge 100 mg
Formelmasse 270,1038 g/mol