Learn More
Gilac™ Toilettenbürste und Halter
Artikelnummer. 17978711
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17978711 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17978711 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G031421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.04 CHF
    4.90 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.14 CHF
    30% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Toilettenbürste und Halter eignen sich für die Bedürfnisse der Gemeinschaftsverpflegung. Für den intensiven Einsatz konzipiert.
  • Toilettenbürste mit Halterung.
  • Produkt geeignet für die Bedürfnisse der Gemeinschaftsverpflegung.
  • Für den intensiven Einsatz konzipiert.
  • Hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit.
  • Ein Originalprodukt aus dem GILAC Hygiene-Sortiment.
  • Da es seit vielen Jahren hergestellt wird, ist ein Austausch gegen ein identisches Produkt möglich und einfach.
Spezifikation
Produkttyp Klobürste
Borstenmaterial Kunststoff
Bristle Type Halbhart
Color-coded Nein
Griffmaterial Polypropylen
Grifftyp Ergonomie
Spitzentyp Gerade
Scent Ursprüngliche Methode
Sterilität Unsteril
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Länge (metrisch) 140 mm
Material Kunststoff