missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tofogliflozin, TRC

Artikelnummer. 30452100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452100 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30452100 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5287505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 903565-83-3
Summenformel C22 H26 O6
Molekulargewicht (g/mol) 386.44
Synonym (1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-[(4-Ethylphenyl)methyl]-3',4',5',6'-tetrahydro-6'-(hydroxymethyl)spiro[isobenzofuran-1(3H),2'-[2H]pyran]-3',4',5'-triol, CSG 452
IUPAC-Name (3'R,4'S,5'S,6'R)-5-[(4-Ethylphenyl)methyl]-6'-(Hydroxymethyl)Spiro[1H-2-benzofuran-3,2'-oxan]-3',4',5'-Triol
SMILES CCc1ccc(Cc2ccc3COC4(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c3c2)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tofogliflozin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H26O6/c1-2-13-3-5-14(6-4-13)9-15-7-8-16-12-27-22(17(16)10-15)21(26)20(25)19(24)18(11-23)28-22/h3-8,10,18-21,23-26H,2,9,11-12H2,1H3/t18-,19-,20+,21-,22?/m1/s1
Formelmasse 386.1729
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.