Learn More
Tofacitinib-Verunreinigung N, TRC
Artikelnummer. 30455510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30455510 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455510 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT52802010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1260614-73-0
Summenformel C13H19N5
Molekulargewicht (g/mol) 245.32
Synonym N-Methyl-N-((3S,4S)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC-Name N-methyl-N-[(3S,4S)-4-methylpiperidin-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
SMILES C[C@H]1CCNC[C@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tofacitinib impurity N
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m0/s1
Formelmasse 245.164