Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tofacitinibcitrat
Artikelnummer. 17271242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17271242
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466532500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 540737-29-9 | C22H28N6O8, C16H20N6O·C6H8O7 | 504.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540737-29-9
Summenformel C16H20N6O·C6H8O7
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tofacitinibcitrat
Menge 250 mg
Löslichkeit Löslichkeit aq. soln.: Löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in DMSO
Schmelzpunkt 198,0 bis 202,0 °C
Formelmasse 504,49
InChI-Schlüssel SYIKUFDOYJFGBQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC1CCN(CC1N(C)C1=C2C=CNC2=NC=N1)C(=O)CC#N
IUPAC-Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; 3-{4-methyl-3-[methyl({7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl})amino]piperidin-1-yl}-3-oxopropanenitrile
Molekulargewicht (g/mol) 504.50