Learn More
Tofacitinib Citrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18023650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18023650 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18023650 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3734.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tofacitinib Citrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tofacitinib Citrate
CAS 540737-29-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tofacitinib Citrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H20 N6 O . C6 H8 O7
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), 3-Piperidinamine, 1-(cyanoacetyl)-4-methyl-N-methyl-N-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl-, (3R,4R)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), CP 690500-10, CP 690550-10, Tasocitinib citrate, Tofacitinib citrate, Xeljanz
InChI-Formel InChI=1S/C16H20N6O.C6H8O7/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t11-,13+;/m1./s1
SMILES C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure;3-[(3R,4R)-4-Methyl-3-[methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl]-3-oxopropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 504.49
Menge 250 mg
Formelmasse 504,1969 g/mol